1H-Indole-3-carbaldehyde oxime ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H-Indole-3-carbaldehyde Oxime, 1H-Indole-3-carboxaldehyde Oxime
I1060-1G I1060-5G
TCIAI1060-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAI1060-1G TCIAI1060-5G
1H-Indole-3-carbaldehyde oxime ≥98.0% (par GC)
1H-Indole-3-carbaldehyde oxime
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022737
Numéro CAS: 2592-05-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité