Indolo[3,2,1-jk]carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I1061-200MG I1061-1G
TCIAI1061-200MGEA 91.3 EUR InStock
TCIAI1061-200MG TCIAI1061-1G
Indolo[3,2,1-jk]carbazole ≥98.0% (par GC)
Indolo[3,2,1-jk]carbazole
Formule: C₁₈H₁₁N
MW: 241,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD01851757
Numéro CAS: 205-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a65e3a293fcfcf2e28c2faa37f5b3be48222e793&vid=a65e3a293fcfcf2e28c2faa37f5b3be48222e793&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité