Isobutyl methanesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I1062-1G I1062-5G
TCIAI1062-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAI1062-1G TCIAI1062-5G
Isobutyl methanesulphonate ≥98.0% (par GC)
Isobutyl methanesulphonate
Formule: C₅H₁₂O₃S
MW: 152,21 g/mol
Point d'ébullition: 53°C
Numéro MDL: MFCD07363982
Numéro CAS: 16156-53-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e51ed1168cae7bc497fafa1c6824874be689d1ab&vid=e51ed1168cae7bc497fafa1c6824874be689d1ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité