Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Irisflorentin ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Methoxy-7-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]chromen-8-one

I1063-10MG I1063-50MG
TCIAI1063-10MGEA 105 EUR InStock
TCIAI1063-10MG TCIAI1063-50MG
Irisflorentin ≥98.0% (par HPLC)
Irisflorentin


Formule: C₂₀H₁₈O₈
MW: 386,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD02183467
Numéro CAS: 41743-73-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité