Isoindolin-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-isoindol-1-one, 1-Isoindolinone
I1064-1G I1064-5G
TCIAI1064-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAI1064-1G TCIAI1064-5G
Isoindolin-1-one ≥98.0% (par GC)
Isoindolin-1-one
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 337°C
Numéro MDL: MFCD03085939
Numéro CAS: 480-91-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c47f367b844cae979b887e0281e94abb474b4a18&vid=c47f367b844cae979b887e0281e94abb474b4a18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité