Inulin
Fournisseur: TCI
I1067-25G I1067-500G
TCIAI1067-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAI1067-25G TCIAI1067-500G
Inulin
Inulin
Numéro MDL: MFCD00131407
Numéro CAS: 9005-80-5
EINECS: 232-684-3
Merck Index: 14,05004
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Drying loss max. 10.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.5 %
Dextrin and Starch to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité