3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3'-Methoxy-3,4',5,7-tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, Isorhamnetin, 3'-Methylquercetin, 3-Methylquercetin
I1068-10MG I1068-50MG
TCIAI1068-10MGEA 77 EUR InStock
TCIAI1068-10MG TCIAI1068-50MG
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone ≥97.0% (par HPLC)
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
Formule: C₁₆H₁₂O₇
MW: 316,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017310
Numéro CAS: 480-19-3
EINECS: 207-545-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 57.70 to 63.80 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité