Isononyl acrylate (mixture of branched chain isomers) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic acid Isononyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
I1071-100ML I1071-500ML
TCIAI1071-100MLEA 48.4 EUR InStock
TCIAI1071-100ML TCIAI1071-500ML
Isononyl acrylate (mixture of branched chain isomers) stabilisé
Isononyl acrylate (mixture of branched chain isomers)
Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Numéro CAS: 51952-49-9
EINECS: 257-544-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Average alkylchain length 8.5 to 9.4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité