Isopropoxybenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I1073-5G I1073-25G
TCIAI1073-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAI1073-5G TCIAI1073-25G
Isopropoxybenzene ≥98.0% (par GC)
Isopropoxybenzene
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Point de fusion: –33°C
Numéro MDL: MFCD00048288
Numéro CAS: 2741-16-4
EINECS: 220-370-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité