4-Isopropylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (4-Isopropylphenyl)methanamine
I1074-1ML I1074-5ML
TCIAI1074-1MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAI1074-1ML TCIAI1074-5ML
4-Isopropylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Isopropylbenzylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 227°C
Numéro MDL: MFCD00025580
Numéro CAS: 4395-73-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité