IC261 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(2,4,6-Ttrimethoxybenzylidene)indolin-2-one, (E)-3-(2,4,6-trimethoxybenzylidene)indolin-2-one, SU-5607
I1077-10MG I1077-50MG
TCIAI1077-10MGEA 79.2 EUR InStock
TCIAI1077-10MG TCIAI1077-50MG
IC261 ≥98.0% (par HPLC)
IC261
Formule: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00118156
Numéro CAS: 186611-52-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité