2-Méthylpropène ∼6% dans le toluène
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylpropene, Isobutene, Isobutylene
I1082-100ML I1082-500ML
TCIAI1082-100MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAI1082-100ML TCIAI1082-500ML
2-Méthylpropène ∼6% dans le toluène
2-Méthylpropène
Formule: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008898
Numéro CAS: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 6.0 to 7.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité