1-Isopropoxy-2-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I1084-1G I1084-5G
TCIAI1084-1GEA 116 EUR InStock
TCIAI1084-1G TCIAI1084-5G
1-Isopropoxy-2-propanol ≥98.0% (par GC)
1-Isopropoxy-2-propanol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD06252288
Numéro CAS: 3944-36-3
EINECS: 223-533-2
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité