1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4,5,5-tetramethyl-2-[1-(methylethyl)pyrazol-4-yl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-(1-Methylethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Isopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
I1085-1G I1085-250MG
TCIAI1085-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAI1085-1G TCIAI1085-250MG
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₂₁BN₂O₂
MW: 236,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD11867881
Numéro CAS: 879487-10-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité