Isoorientin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Homoorientin, Luteolin 6-C-beta-D-Glucoside
I1087-10MG I1087-50MG
TCIAI1087-10MGEA 222 EUR InStock
TCIAI1087-10MG TCIAI1087-50MG
Isoorientin ≥98.0% (par HPLC)
Isoorientin
Formule: C₂₁H₂₀O₁₁
MW: 448,38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017433
Numéro CAS: 4261-42-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 53.40 to 57.40 %
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité