IWP-2 ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(6-Methylbenzo[d]thiazol-2-yl)-2-[(4-oxo-3-phenyl-3,4,6,7-tetrahydrothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio]acetamide, N-(6-Methylbenzo[d]thiazol-2-yl)-2-((4-oxo-3-phenyl-3,4,6,7-tetrahydrothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio)acetamide
I1097-10MG I1097-50MG
TCIAI1097-10MGEA 131 EUR InStock
TCIAI1097-10MG TCIAI1097-50MG
IWP-2 ≥96.0% (par HPLC)
IWP-2
Formule: C₂₂H₁₈N₄O₂S₃
MW: 466,6 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12912418
Numéro CAS: 686770-61-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.40 to 12.60 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité