6H-Indolo[2,3-b]quinoxaline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
I1098-1G I1098-200MG
TCIAI1098-1GEA 132 EUR InStock
TCIAI1098-1G TCIAI1098-200MG
6H-Indolo[2,3-b]quinoxaline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6H-Indolo[2,3-b]quinoxaline
Formule: C₁₄H₉N₃
Numéro MDL: MFCD00068754
Numéro CAS: 243-59-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité