2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I1099-1G I1099-200MG
TCIAI1099-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAI1099-1G TCIAI1099-200MG
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₂BNO₃
Numéro MDL: MFCD07368871
Numéro CAS: 871839-91-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité