Istradefylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-8-(3,4-Dimethoxystyryl)-1,3-diethyl-7-methyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
I1100-1G I1100-250MG
TCIAI1100-1GEA 230 EUR InStock
TCIAI1100-1G TCIAI1100-250MG
Istradefylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Istradefylline
Formule: C₂₀H₂₄N₄O₄
MW: 384,44 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00928421
Numéro CAS: 155270-99-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité