2-Methylpropanohydrazide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I1105-5G I1105-25G
TCIAI1105-5GEA 85.8 EUR InStock
TCIAI1105-5G TCIAI1105-25G
2-Methylpropanohydrazide ≥98.0% (par GC)
2-Methylpropanohydrazide
Formule: C₄H₁₀N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00025122
Numéro CAS: 3619-17-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité