(3-Iodopropyl)triméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I1106-25G I1106-5G
TCIAI1106-25GEA 468 EUR InStock
TCIAI1106-25G TCIAI1106-5G
(3-Iodopropyl)triméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
(3-Iodopropyl)triméthoxysilane
Formule: IH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 290,17 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00054838
Numéro CAS: 14867-28-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité