ID-8 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Methoxyphenyl)-2-methyl-3-nitro-1H-indol-6-ol
I1108-10MG I1108-50MG
TCIAI1108-10MGEA 125 EUR InStock
TCIAI1108-10MG TCIAI1108-50MG
ID-8 ≥98.0% (par GC)
ID-8
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₄
MW: 298,30 g/mol
Point de fusion: 266°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00593367
Numéro CAS: 147591-46-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité