Isopropylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI1109-1GEA 103 EUR InStock
TCIAI1109-1G
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Isopropylboronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₉BO₂
MW: 170,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663856
Numéro CAS: 76347-13-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité