Ingenol ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
I1112-10MG I1112-50MG
TCIAI1112-10MGEA 92.4 EUR InStock
TCIAI1112-10MG TCIAI1112-50MG
Ingenol ≥99.0% (par HPLC)
Ingenol
Formule: C₂₀H₂₈O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27980538
Numéro CAS: 30220-46-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -30.0 deg (C=1, methanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité