Janus green B
Fournisseur: TCI
J0002-25G J0002-5G
TCIAJ0002-25GEA 120 EUR InStock
TCIAJ0002-25G TCIAJ0002-5G
Janus green B
Janus green B
Formule: C₃₀H₃₁ClN₆
Numéro MDL: MFCD00011758
Numéro CAS: 2869-83-2
EINECS: 220-695-6
Merck Index: 14,05255
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 651.0 to 666.0 nm (EtOH (50%))
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (EtOH (50%), 651.0 to 666.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité