Julolidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2,3,5,6,7-Hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinoline, 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizine
J0007-25G J0007-5G
TCIAJ0007-25GEA 402 EUR InStock
TCIAJ0007-25G TCIAJ0007-5G
Julolidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Julolidine
Formule: C₁₂H₁₅N
MW: 173,26 g/mol
Point d'ébullition: 280°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006917
Numéro CAS: 479-59-4
EINECS: 207-535-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité