1,2,3-Benzotriazin-4(1H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Ketobenzotriazine, 1,2,3-Benzotriazine-4(3H)-one, Benzo[d][1,2,3]triazin-4(3H)-one
K0003-25G K0003-5G
TCIAK0003-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAK0003-25G TCIAK0003-5G
1,2,3-Benzotriazin-4(1H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,2,3-Benzotriazin-4(1H)-one
Formule: C₇H₅N₃O
MW: 147,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052387
Numéro CAS: 90-16-4
EINECS: 201-971-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité