Kinetin ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
K0009-1G K0009-5G
TCIAK0009-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAK0009-1G TCIAK0009-5G
Kinetin ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Kinetin
Formule: C₁₀H₉N₅O
Numéro MDL: MFCD00075757
Numéro CAS: 525-79-1
EINECS: 208-382-2
Merck Index: 14,05311
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité