Dimethyl-2-oxoglutarate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Ketoglutaric Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 2-Ketoglutarate, 2-Oxoglutaric Acid Dimethyl Ester
K0013-25ML K0013-5ML
TCIAK0013-25MLEA 400 EUR InStock
TCIAK0013-25ML TCIAK0013-5ML
Dimethyl-2-oxoglutarate ≥95.0% (par GC)
Dimethyl-2-oxoglutarate
Formule: C₇H₁₀O₅
MW: 174,15 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Numéro MDL: MFCD00048052
Numéro CAS: 13192-04-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité