5-Oxohexanoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Glurate, 5-Ketohexanoic Acid, 4-Acetylbutyric Acid
K0014-25G K0014-5G
TCIAK0014-25GEA 533 EUR InStock
TCIAK0014-25G TCIAK0014-5G
5-Oxohexanoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Oxohexanoic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00004412
Numéro CAS: 3128-06-1
EINECS: 221-511-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité