Calcium-4-methyl-2-oxovalerate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
K0023-25G K0023-5G
TCIAK0023-25GEA 325 EUR InStock
TCIAK0023-25G TCIAK0023-5G
Calcium-4-methyl-2-oxovalerate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium-4-methyl-2-oxovalerate hydrate
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 298,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004163
Numéro CAS: 51828-95-6
EINECS: 257-457-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 12.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité