(S)-(+)-Ketopinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(+)-Ketopinic Acid
K0028-1G K0028-5G
TCIAK0028-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAK0028-1G TCIAK0028-5G
(S)-(+)-Ketopinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(+)-Ketopinic acid
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00168053
Numéro CAS: 40724-67-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 235.0 to 240.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité