Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Ketohexanenitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Acetylbutyronitrile, 5-Oxohexanenitrile

K0029-25ML K0029-5ML
TCIAK0029-25MLEA 301 EUR InStock
TCIAK0029-25ML TCIAK0029-5ML
5-Ketohexanenitrile ≥98.0% (par GC)
5-Ketohexanenitrile


Formule: C₆H₉NO
MW: 111,14 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00010671
Numéro CAS: 10412-98-3
EINECS: 233-884-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13c2317fcdef1e7eddcee42a5bf228b028d8329e&vid=733b1252baa4d116b2fb4739babfe7e8dc2cb45c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité