1-Kestose ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
K0032-1G K0032-5G
TCIAK0032-1GEA 193 EUR InStock
TCIAK0032-1G TCIAK0032-5G
1-Kestose ≥99.0% (par HPLC)
1-Kestose
Formule: C₁₈H₃₂O₁₆
Numéro MDL: MFCD00142647
Numéro CAS: 470-69-9
EINECS: 207-429-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fcebfa30ac9e55c4a5915b9c66f1db72afd7c60&vid=8fcebfa30ac9e55c4a5915b9c66f1db72afd7c60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +32.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité