Khellin ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
K0039-25G K0039-5G
TCIAK0039-25GEA 245 EUR InStock
TCIAK0039-25G TCIAK0039-5G
Khellin ≥95.0% (par GC)
Khellin
Formule: C₁₄H₁₂O₅
Numéro MDL: MFCD00005007
Numéro CAS: 82-02-0
EINECS: 201-392-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05309
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité