Ketotifen fumarate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10(9H)-one fumarate
K0048-1G K0048-5G
TCIAK0048-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAK0048-1G TCIAK0048-5G
Ketotifen fumarate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ketotifen fumarate
Formule: C₁₉H₁₉NOS
MW: 425,50 g/mol
Point de fusion: 192°C
Numéro MDL: MFCD00079394
Numéro CAS: 34580-14-8
EINECS: 252-100-0
Merck Index: 14,05307
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité