Kojic acid dipalmitate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pentadecyl 4-oxo-6-((palmitoyloxy)methyl)-4H-pyran-3-carboxylate, 5-(Palmitoyloxy)-2-[(palmitoyloxy)methyl]-4H-pyran-4-one
K0050-5G K0050-25G
TCIAK0050-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAK0050-5G TCIAK0050-25G
Kojic acid dipalmitate ≥98.0% (par HPLC)
Kojic acid dipalmitate
Formule: C₃₈H₆₆O₆
MW: 618,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD03840587
Numéro CAS: 79725-98-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4940d826dc420e31f18776de76cb11d4e337f03f&vid=4940d826dc420e31f18776de76cb11d4e337f03f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité