Ketanserin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 3-(2-(4-(4-Fluorobenzoyl)piperidin-1-yl)ethyl)quinazoline-2,4(1H,3H)-dione
K0051-200MG K0051-1G
TCIAK0051-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAK0051-200MG TCIAK0051-1G
Ketanserin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ketanserin
Formule: C₂₂H₂₂FN₃O₃
MW: 395,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083392
Numéro CAS: 74050-98-9
EINECS: 277-680-2
Merck Index: 14,05296
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 231.0 to 235.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité