Kaempferide ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
K0057-10MG K0057-50MG
TCIAK0057-10MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAK0057-10MG TCIAK0057-50MG
Kaempferide ≥96.0% (par GC)
Kaempferide
Formule: C₁₆H₁₂O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016771
Numéro CAS: 491-54-3
EINECS: 207-738-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f8f73adf6b9c79c63c0583a5bfb4c6282afc9c1&vid=6f8f73adf6b9c79c63c0583a5bfb4c6282afc9c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité