Kirenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
K0059-100MG K0059-25MG
TCIAK0059-100MGEA 370 EUR InStock
TCIAK0059-100MG TCIAK0059-25MG
Kirenol ≥98.0% (par GC)
Kirenol
Formule: C₂₀H₃₄O₄
MW: 338,49 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210519
Numéro CAS: 52659-56-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
Specific rotation (value) -32.0 to -29.0 deg
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité