Lactobionic acid ≥96.0% (par analyse titrimétrique) (mixture of Acid form and Lactone form)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanoic acid, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid
L0005-25G L0005-500G L0005-100G
TCIAL0005-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAL0005-25G TCIAL0005-500G TCIAL0005-100G
Lactobionic acid ≥96.0% (par analyse titrimétrique) (mixture of Acid form and Lactone form)
Lactobionic acid
Formule: C₁₂H₂₂O₁₂
MW: 358,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078147
Numéro CAS: 96-82-2
EINECS: 202-538-3
Merck Index: 14,05342
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58a1136f93ca8dc379a41fa74979164397fc270e&vid=58a1136f93ca8dc379a41fa74979164397fc270e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 106.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +27.0 deg (C=8.8, H2O) (after 4hrs)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité