Amyl laurate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
L0012-25ML L0012-500ML
TCIAL0012-25MLEA 84.7 EUR InStock
TCIAL0012-25ML TCIAL0012-500ML
Amyl laurate ≥97.0% (par GC)
Amyl laurate
Formule: C₁₇H₃₄O₂
Numéro MDL: MFCD00059218
Numéro CAS: 5350-03-8
EINECS: 226-319-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité