Lauric anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dodecanoic anhydride
L0017-25G L0017-500G L0017-100G
TCIAL0017-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAL0017-25G TCIAL0017-500G TCIAL0017-100G
Lauric anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Lauric anhydride
Formule: C₂₄H₄₆O₃
MW: 382,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008965
Numéro CAS: 645-66-9
EINECS: 211-449-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abca870c1eb5dffcad7358d86313a82c9b130d6e&vid=abca870c1eb5dffcad7358d86313a82c9b130d6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité