N-Lauryldiethanolamine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Dodecyldiethanolamine, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)dodecylamine
L0020-25G L0020-5G
TCIAL0020-25GEA 174 EUR InStock
TCIAL0020-25G TCIAL0020-5G
N-Lauryldiethanolamine ≥95.0% (par GC)
N-Lauryldiethanolamine
Formule: C₁₆H₃₅NO₂
MW: 273,46 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD00059002
Numéro CAS: 1541-67-9
EINECS: 216-277-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité