L-Leucic acid ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, L-alpha-Hydroxyisocaproic acid, (S)-2-Hydroxy-4-methylvaleric Acid
L0026-1G L0026-25G L0026-5G
TCIAL0026-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAL0026-1G TCIAL0026-25G TCIAL0026-5G
L-Leucic acid ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
L-Leucic acid
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064214
Numéro CAS: 13748-90-8
EINECS: 237-329-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88750ca42b56592324b12a6d1bd04cf4d84e06e8&vid=88750ca42b56592324b12a6d1bd04cf4d84e06e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -28.0 deg (C=2, NaOH sol. (1%))
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité