Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Leucylglycine hydrate

Fournisseur: TCI
TCIAL0032-100MGEA 20.9 EUR InStock
TCIAL0032-100MG
L-Leucylglycine hydrate
Protéines et Peptides
  • Specific rotation [a]20/D: 86° (C=2, H₂O)
  • Water: Max. 7,0%
  • EINECS: 211-688-9

Other Product Names / Synonyms: H-Leu-Gly-OH

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité