L-Leucine-2-naphthylamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) sans 2-naphthylamine
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Leu-βNA·HCl, L-Leucine-β-naphthylamide hydrochloride
L0037-1G L0037-5G
TCIAL0037-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAL0037-1G TCIAL0037-5G
L-Leucine-2-naphthylamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) sans 2-naphthylamine
L-Leucine-2-naphthylamide hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₁ClN₂O
MW: 292,807 g/mol
Numéro MDL: MFCD00034972
Numéro CAS: 893-36-7
EINECS: 212-970-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +88.0 to +92.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité