Sodium linoleate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
L0056-25G L0056-5G
TCIAL0056-25GEA 368 EUR InStock
TCIAL0056-25G TCIAL0056-5G
Sodium linoleate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium linoleate
Formule: C₁₈H₃₂O₂
MW: 302,43 g/mol
Point de fusion: 192°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063202
Numéro CAS: 822-17-3
EINECS: 212-491-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90e78dfc89a0d3e94cbdb0493d013e8cee956e0b&vid=90e78dfc89a0d3e94cbdb0493d013e8cee956e0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité