2,6-Diméthylpyridine 1-oxyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine N-Oxide
L0069-25G L0069-5G
TCIAL0069-25GEA 179 EUR InStock
TCIAL0069-25G TCIAL0069-5G
2,6-Diméthylpyridine 1-oxyde ≥98.0% (par GC)
2,6-Diméthylpyridine 1-oxyde
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00039715
Numéro CAS: 1073-23-0
EINECS: 214-025-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=748ab20847e1964ef36f13e0015c81f4a22f73a5&vid=748ab20847e1964ef36f13e0015c81f4a22f73a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité