Lacmoid
Fournisseur: TCI
L0079-5G L0079-1G
TCIAL0079-5GEA 44 EUR InStock
TCIAL0079-5G TCIAL0079-1G
Lacmoid
Lacmoid
Numéro MDL: MFCD00152579
Numéro CAS: 42249-61-6
EINECS: 255-736-7
Merck Index: 14,05332
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Lambda max. 591.0 to 595.0nm (pH 7.0 buffer sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 100 (pH 7.0 buffer sol., 591.0 to 595.0 nm)
Transition interval (pH) (red)4.4 to 6.2 (lavender)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité